4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64667.03
H64667.06
H64667.03EA
117
EUR
H64667.03
H64667.06
4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 3435-25-4
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 108656
MDL No.: MFCD02322991
Formula:
C₅H₅ClN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02322991 Núm. CAS: 3435-25-4 |