2-Naphthyl boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, Naphthalene-2-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
H64671.03 H64671.06
H64671.03EA 46.1 EUR
H64671.03 H64671.06
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester 97%
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 256652-04-7 Molecular Formula: C16H19BO2 Formula Weight: 254.14 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD05663868
Formula: C₁₆H₁₉BO₂
MW: 254,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663868
Núm. CAS: 256652-04-7