2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64678.03
H64678.06
H64678.03EA
107
EUR
H64678.03
H64678.06
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 6980-08-1
Molecular Formula: C5H4ClN3O2
Formula Weight: 173.56
Beilstein Reference: 391939
MDL No.: MFCD04116097
Formula:
C₅H₄ClN₃O₂ MW: 173,56 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116097 Núm. CAS: 6980-08-1 |