Violuric acid monohydrate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
B23931.09
B23931.18
B23931.09EA
51.3
EUR
B23931.09
B23931.18
Violuric acid monohydrate ≥97%
Violuric acid monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 26351-19-9
Molecular Formula: C4H3N3O4.H2O
Formula Weight: 175.10 (157.08anhy)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 162342
Merck Reference: 14,10000
MDL No.: MFCD00149401
Formula:
C₄H₃N₃O₄·H₂O Pto. de fusión: ∼245 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00149401 Núm. CAS: 26351-19-9 Índice Merck: 14,10000 |