3-Fluoro-4-nitrobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64688.06
H64688.14
H64688.06EA
68.1
EUR
H64688.06
H64688.14
3-Fluoro-4-nitrobenzoato de metilo 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 185629-31-6
Molecular Formula: C8H6FNO4
Formula Weight: 199.14
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 10657755
MDL No.: MFCD08444027
Formula:
C₈H₆FNO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08444027 Núm. CAS: 185629-31-6 |