2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64700.03 H64700.06
H64700.03EA 63.4 EUR
H64700.03 H64700.06
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 110919-71-6 Molecular Formula: C6H7FN2 Formula Weight: 126.13 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 4376910 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD09835298
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835298
Núm. CAS: 110919-71-6
ADR: 6.1,III