4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(9H-9-carbozale)phenylboronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid, (4-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic acid
H64703.03 H64703.06
H64703.03EA 107 EUR
H64703.03 H64703.06
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid 98%
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 419536-33-7 Molecular Formula: C18H14BNO2 Formula Weight: 287.13 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Beilstein Reference: 10565612 MDL No.: MFCD13176534
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176534
Núm. CAS: 419536-33-7