3-Fluoro-2-methylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H64705.03 H64705.06
H64705.03EA 120 EUR
H64705.03 H64705.06
3-Fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 15931-15-4 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 6497832 MDL No.: MFCD08705710
Formula: C₆H₆FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705710
Núm. CAS: 15931-15-4