tert-Butyl hydrogen succinate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Succinic acid mono-tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxy)-4-oxobutanoic acid, tert-Butyl Hydrogen Succinate, Mono-tert-butyl Succinate
H64706.03 H64706.06
H64706.03EA 45.9 EUR
H64706.03 H64706.06
tert-Butyl hydrogen succinate 97%
tert-Butyl hydrogen succinate
Purity: 97% CAS No.: 15026-17-2 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Appearance: Yellow-brown Melting Point: 51-54° lit. Beilstein Reference: 1772169 MDL No.: MFCD00273441
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.196 g/mol
Pto. de fusión: 51…54 °C (lit.)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273441
Núm. CAS: 15026-17-2