Metilo 4-cloroacetoacetato 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64709.14
H64709.22
H64709.14EA
64.8
EUR
H64709.14
H64709.22
Metilo 4-cloroacetoacetato 97+%
Metilo 4-cloroacetoacetato
Purity: 97+%
CAS No.: 32807-28-6
Molecular Formula: C5H7ClO3
Formula Weight: 150.56
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.305
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless
Boiling Point: 85°/4mm
Beilstein Reference: 1759939
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00000938
Formula:
C₅H₇ClO₃ Pto. Ebullición: 85 °C (4 mmHg) Densidad: 1,305 Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000938 Núm. CAS: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 ADR: 8,III |