4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)imidazole
H64711.03
H64711.06
H64711.03EA
45.2
EUR
H64711.03
H64711.06
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 33468-69-8
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Physical Form: Solid
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD08458860
Formula:
C₄H₃F₃N₂ MW: 136,08 g/mol Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458860 Núm. CAS: 33468-69-8 |