2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64732.06
H64732.14
H64732.22
H64732.06EA
64.1
EUR
H64732.06
H64732.14
H64732.22
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 28320-31-2
Molecular Formula: C15H13Br
Formula Weight: 273.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 2524870
MDL No.: MFCD09261272
Formula:
C₁₅H₁₃Br Pto. de fusión: 57…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261272 Núm. CAS: 28320-31-2 |