6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
H64734.03
H64734.06
H64734.03EA
60
EUR
H64734.03
H64734.06
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 98%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 860296-24-8
Molecular Formula: C6H3ClFNO2
Formula Weight: 175.54
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 10063182
MDL No.: MFCD13185819
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13185819 Núm. CAS: 860296-24-8 |