1-Cyclopentylethanone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64744.03
H64744.06
H64744.03EA
104
EUR
H64744.03
H64744.06
1-Cyclopentylethanone 98%
1-Cyclopentylethanone
Purity: 98%
CAS No.: 6004-60-0
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Physical Form: Liquid
Density: 0.913
Refractive Index: 1.4435
Appearance: Colourless
Boiling Point: 151-156°
Beilstein Reference: 1853483
MDL No.: MFCD00060799
Formula:
C₇H₁₂O Pto. Ebullición: 151…156 °C Densidad: 0,913 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060799 Núm. CAS: 6004-60-0 |