3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H64748.03
H64748.06
H64748.03EA
95
EUR
H64748.03
H64748.06
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1031929-01-7
Molecular Formula: C6H2BrF4N
Formula Weight: 243.99
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.774
Refractive Index: 1.4600
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD08061304
Formula:
C₆H₂BrF₄N Densidad: 1,774 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061304 Núm. CAS: 1031929-01-7 ADR: 3,III |