Dietilfosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 465 EUR
H27400.18 H27400.06
Dietilfosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Dietilfosfato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₂₁N₂O₄P
MW: 264,26 g/mol
Pto. de fusión: 19…21 °C
Densidad: 1,157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953486
Núm. CAS: 848641-69-0
ADR: 8,II