5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
H64754.06
H64754.14
H64754.06EA
103
EUR
H64754.06
H64754.14
5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo 98%
5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 78686-77-8
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 4403950
MDL No.: MFCD03844855
Formula:
C₇H₅BrClNO₂ MW: 250.48 g/mol Pto. de fusión: 76…79 °C |
Número MDL:
MFCD03844855 Núm. CAS: 78686-77-8 |