4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride
H64755.MD
H64755.03
H64755.MDEA
121
EUR
H64755.MD
H64755.03
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 879668-17-4
Molecular Formula: C6H9N3.HCl
Formula Weight: 159.62
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 15312806
MDL No.: MFCD11846200
Formula:
C₆H₁₀ClN₃ MW: 159.62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11846200 Núm. CAS: 879668-17-4 |