3-Fluorofenetilamina 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
H64762.06
H64762.14
H64762.06EA
47.6
EUR
H64762.06
H64762.14
3-Fluorofenetilamina 97+%
3-Fluorofenetilamina
Purity: 97+%
CAS No.: 404-70-6
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 87°/15mm
Beilstein Reference: 3045789
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00075376
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Pto. Ebullición: 87 °C (15 mmHg) Densidad: 1.066 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075376 Núm. CAS: 404-70-6 ADR: 8 II |