4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H64768.14 H64768.22
H64768.14EA 89.3 EUR
H64768.14 H64768.22
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98+%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 98+% CAS No.: 15803-02-8 Molecular Formula: C4H5BrN2 Formula Weight: 161.00 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Liquid Density: 1.558 Refractive Index: 1.5310 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 185-188° Beilstein Reference: 108120 MDL No.: MFCD02179565
Formula: C₄H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 185…188 °C
Densidad: 1,558
Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179565
Núm. CAS: 15803-02-8