2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64773.06
H64773.14
H64773.06EA
125
EUR
H64773.06
H64773.14
2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 22536-61-4
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Physical Form: Solid
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 108732
MDL No.: MFCD09260903
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,56 g/mol Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09260903 Núm. CAS: 22536-61-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...