Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
H64776.03
H64776.06
H64776.03EA
69.8
EUR
H64776.03
H64776.06
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 7126-57-0
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 473842
MDL No.: MFCD04122505
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,164 g/mol Pto. de fusión: 101…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04122505 Núm. CAS: 7126-57-0 |