(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27604.MD H27604.03
H27604.MDEA 85.1 EUR
H27604.MD H27604.03
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00078139
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078139
EINECS: 231-493-2