3-Bromo-5-nitrobenzaldehído 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64787.03 H64787.06
H64787.03EA 81.5 EUR
H64787.03 H64787.06
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído 97+%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído
Purity: 97+% CAS No.: 355134-13-3 Molecular Formula: C7H4BrNO3 Formula Weight: 230.02 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 101-106° Beilstein Reference: 3253229 MDL No.: MFCD00100097
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.02 g/mol
Pto. de fusión: 101…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100097
Núm. CAS: 355134-13-3