Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
H64788.03
H64788.06
H64788.03EA
118
EUR
H64788.03
H64788.06
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 51940-64-8
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O2
Formula Weight: 221.04
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 36-37°
Beilstein Reference: 152173
MDL No.: MFCD09910281
Formula:
C₇H₆Cl₂N₂O₂ MW: 221,04 g/mol Pto. de fusión: 36…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09910281 Núm. CAS: 51940-64-8 EINECS: 257-531-8 |