5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
H64791.14 H64791.22
H64791.14EA 118 EUR
H64791.14 H64791.22
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo 98%
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 78686-79-0 Molecular Formula: C7H5BrClNO2 Formula Weight: 250.48 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Melting Point: 48-53° Beilstein Reference: 4394169 MDL No.: MFCD03844848
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844848
Núm. CAS: 78686-79-0