9-Bromo-1-nonene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64792.03 H64792.06
H64792.03EA 48.2 EUR
H64792.03 H64792.06
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Purity: 97% CAS No.: 89359-54-6 Molecular Formula: C9H17Br Formula Weight: 205.14 Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.4675 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 100-101°/15mm Beilstein Reference: 1746338 MDL No.: MFCD09037826
Formula: C₉H₁₇Br
MW: 205.139 g/mol
Pto. Ebullición: 100…101 °C (15 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037826
Núm. CAS: 89359-54-6