Methyl-4-methylsalicylate 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-4-methylbenzoate
H64793.06 H64793.14
H64793.06EA 55.3 EUR
H64793.06 H64793.14
Methyl-4-methylsalicylate 98+%
Methyl-4-methylsalicylate
Purity: 98+% CAS No.: 4670-56-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Low melting solid Density: 1.147 Refractive Index: 1.5370 Appearance: Pale brown to pale yellow Melting Point: 27-28° Boiling Point: 242° lit. Beilstein Reference: 2690247 MDL No.: MFCD00020130
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C (lit.)
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1,147
Número MDL: MFCD00020130
Núm. CAS: 4670-56-8
EINECS: 225-117-6