9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64794.03
H64794.06
H64794.03EA
76.1
EUR
H64794.03
H64794.06
9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
9-Bromo-10-phenylanthracene
Purity: 98%
CAS No.: 23674-20-6
Molecular Formula: C20H13Br
Formula Weight: 333.23
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 2277064
MDL No.: MFCD00230983
Formula:
C₂₀H₁₃Br MW: 333,23 g/mol Pto. de fusión: 154…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00230983 Núm. CAS: 23674-20-6 |