2-Cloronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
H64798.06
H64798.14
H64798.22
H64798.06EA
41.4
EUR
H64798.06
H64798.14
H64798.22
2-Cloronicotinato de metilo 98%
2-Cloronicotinato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 40134-18-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 150 °C (1 mmHg) Densidad: 1,314 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318629 Núm. CAS: 40134-18-7 EINECS: 254-805-9 |