1-Bromo-5-fluoropentane 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64806.03
H64806.06
H64806.03EA
109
EUR
H64806.03
H64806.06
1-Bromo-5-fluoropentane 99%
1-Bromo-5-fluoropentane
Purity: 99%
CAS No.: 407-97-6
Molecular Formula: C5H10BrF
Formula Weight: 169.04
Physical Form: Liquid
Density: 1.360
Refractive Index: 1.4406
Appearance: Colourless
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 1697258
MDL No.: MFCD01709395
Formula:
C₅H₁₀BrF Pto. Ebullición: 162 °C Densidad: 1,360 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01709395 Núm. CAS: 407-97-6 |