2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64815.03
H64815.06
H64815.03EA
96.1
EUR
H64815.03
H64815.06
2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina 95%
2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina
Purity: 95%
CAS No.: 301222-66-2
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 9694924
MDL No.: MFCD06659479
Formula:
C₆H₇FN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659479 Núm. CAS: 301222-66-2 |