5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64821.06
H64821.14
H64821.22
H64821.06EA
60.2
EUR
H64821.06
H64821.14
H64821.22
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6317-37-9
Molecular Formula: C5H3NO4S
Formula Weight: 173.14
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 154-159°
Beilstein Reference: 139665
MDL No.: MFCD00159552
Formula:
C₅H₃NO₄S Pto. de fusión: 154…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00159552 Núm. CAS: 6317-37-9 EINECS: 228-654-4 |