Ácido 4-nitroantranilico 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-4-nitrobenzoic acid
H64831.14
H64831.22
H64831.14EA
63.2
EUR
H64831.14
H64831.22
Ácido 4-nitroantranilico 97+%
Ácido 4-nitroantranilico
Purity: 97+%
CAS No.: 619-17-0
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.13
Physical Form: Solid
Melting Point: 257° lit.
Beilstein Reference: 785071
MDL No.: MFCD00007262
Formula:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182.14 g/mol Pto. de fusión: 257 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007262 Núm. CAS: 619-17-0 EINECS: 210-583-5 |