4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Trifluoromethylpiperidine
H64840.03
H64840.06
H64840.03EA
196
EUR
H64840.03
H64840.06
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 657-36-3
Molecular Formula: C6H10F3N
Formula Weight: 153.15
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00102068
Formula:
C₆H₁₀F₃N MW: 153,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102068 Núm. CAS: 657-36-3 |