Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64841.03
H64841.06
H64841.03EA
99.5
EUR
H64841.03
H64841.06
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate 97%
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 5371-70-0
Molecular Formula: owderlNO4
Formula Weight: 229.62
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 197075
MDL No.: MFCD02612781
Formula:
C₉H₈ClNO₄ Pto. de fusión: 139…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02612781 Núm. CAS: 5371-70-0 |