5-Chloropicolinonitrile 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloro-2-cyanopyridine
H64846.03
H64846.06
H64846.03EA
51.8
EUR
H64846.03
H64846.06
5-Chloropicolinonitrile 96%
5-Chloropicolinonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 89809-64-3
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.55
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 113764
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD03788835
Formula:
C6H3ClN2 MW: 138,55 g/mol Pto. de fusión: 106…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788835 Núm. CAS: 89809-64-3 ADR: 6.1,III |