N,N-Dimetilpropionamida 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64850.14
H64850.22
H64850.14EA
109
EUR
H64850.14
H64850.22
N,N-Dimetilpropionamida 98+%
N,N-Dimetilpropionamida
Purity: 98+%
CAS No.: 758-96-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 62°(144°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.920
Refractive Index: 1.4400
Appearance: Colourless
Melting Point: -45° lit.
Boiling Point: 174-175° lit.
Beilstein Reference: 1740719
MDL No.: MFCD00009301
Formula:
C₅H₁₁NO Pto. Ebullición: 174…175 °C (lit.) Pto. de fusión: –45 °C (lit.) Densidad: 0,920 Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009301 Núm. CAS: 758-96-3 EINECS: 212-064-9 |