3-Aminopyridazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64859.03
H64859.06
H64859.14
H64859.03EA
45.1
EUR
H64859.03
H64859.06
H64859.14
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Purity: 97%
CAS No.: 5469-70-5
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.10
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 107024
MDL No.: MFCD01529869
Formula:
C4H5N3 Pto. de fusión: 168…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01529869 Núm. CAS: 5469-70-5 |