3-Aminopicolinic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
Purity: 98%
CAS No.: 1462-86-8
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 3600
MDL No.: MFCD00090153
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,126 g/mol Pto. de fusión: 218…222 °C |
Número MDL:
MFCD00090153 Núm. CAS: 1462-86-8 EINECS: 215-971-8 |