4-Bromo-2-nitroanísol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64877.06
H64877.14
H64877.22
H64877.06EA
38.9
EUR
H64877.06
H64877.14
H64877.22
4-Bromo-2-nitroanísol 97%
4-Bromo-2-nitroanísol
Purity: 97%
CAS No.: 33696-00-3
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 85-100°
Beilstein Reference: 2259903
MDL No.: MFCD00055529
Formula:
C₇H₆BrNO₃ Pto. de fusión: 85…100 °C |
Número MDL:
MFCD00055529 Núm. CAS: 33696-00-3 EINECS: 251-642-5 |