2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64881.03
H64881.06
H64881.14
H64881.03EA
38.2
EUR
H64881.03
H64881.06
H64881.14
2-Bromo-4'-methylpropiophenone 98%
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1451-82-7
Molecular Formula: C10H11BrO
Formula Weight: 227.10
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2207628
MDL No.: MFCD11131402
Formula:
C₁₀H₁₁BrO MW: 227.101 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11131402 Núm. CAS: 1451-82-7 |