2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64884.06
H64884.14
H64884.22
H64884.06EA
56.2
EUR
H64884.06
H64884.14
H64884.22
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído 95%
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído
Purity: 95%
CAS No.: 2973-80-0
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Physical Form: Solid
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 2079921
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD03033065
Formula:
C₇H₅BrO₂ MW: 201.02 g/mol Pto. de fusión: 130…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03033065 Núm. CAS: 2973-80-0 ADR: 9 III |