4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
H64887.03 H64887.06 H64887.14
H64887.03EA 42 EUR
H64887.03 H64887.06 H64887.14
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4181-05-9 Molecular Formula: C19H15NO Formula Weight: 273.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 129-133° lit. Beilstein Reference: 2732795 MDL No.: MFCD00145131
Formula: C₁₉H₁₅NO
MW: 273,33 g/mol
Pto. de fusión: 129…133 °C (lit.)
Número MDL: MFCD00145131
Núm. CAS: 4181-05-9