Ácido 2,5-dihidroxitereftalico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64888.06
H64888.14
H64888.06EA
137
EUR
H64888.06
H64888.14
Ácido 2,5-dihidroxitereftalico 97%
Ácido 2,5-dihidroxitereftalico
Purity: 97%
CAS No.: 610-92-4
Molecular Formula: C8H6O6
Formula Weight: 198.13
Physical Form: Solid
Appearance: Dark grey to green
Melting Point:
Formula:
C₈H₆O₆ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132933 Núm. CAS: 610-92-4 EINECS: 210-239-4 |