4-Nitrophenylethylamine hydrochloride 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 29968-78-3
Molecular Formula: C8H10N2O2.HCl
Formula Weight: 202.64
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Yellow to yellow-green
Melting Point: 200° lit.
Beilstein Reference: 3568915
MDL No.: MFCD00012900
Formula:
C₈H₁₁ClN₂O₂ Pto. de fusión: 200 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012900 Núm. CAS: 29968-78-3 EINECS: 249-980-3 |