5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64897.14 H64897.22
H64897.14EA 72.7 EUR
H64897.14 H64897.22
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina 98%
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina
Purity: 98% CAS No.: 67443-38-3 Molecular Formula: C5H2BrClN2O2 Formula Weight: 237.44 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Melting Point: 66-68° Beilstein Reference: 147551 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00222270
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222270
Núm. CAS: 67443-38-3
ADR: 6.1 III