dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
H64905.03
H64905.06
H64905.03EA
111
EUR
H64905.03
H64905.06
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5397-82-0
Molecular Formula: C13H8O2
Formula Weight: 196.20
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
Melting Point: 74°
Beilstein Reference: 141044
MDL No.: MFCD00136272
Formula:
C₁₃H₈O₂ Pto. de fusión: 74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00136272 Núm. CAS: 5397-82-0 |