2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-(4-Bromophenyl)-2-propanol
H64919.MD
H64919.03
H64919.MDEA
61.1
EUR
H64919.MD
H64919.03
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2077-19-2
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Physical Form: Solid
Density: 1.356
Refractive Index: 1.5520
Appearance: White
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 75-85° /0.1mm
Beilstein Reference: 1935066
MDL No.: MFCD11870096
Formula:
C₉H₁₁BrO Pto. Ebullición: 75…85 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 40…45 °C Densidad: 1,356 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11870096 Núm. CAS: 2077-19-2 |