5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
H64928.03 H64928.06
H64928.03EA 116 EUR
H64928.03 H64928.06
5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98% CAS No.: 179062-05-6 Molecular Formula: C7H4F4N2O2 Formula Weight: 224.11 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Beilstein Reference: 14360199 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD03094267
Formula: C₇H₄F₄N₂O₂
MW: 224.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094267
Núm. CAS: 179062-05-6
ADR: 6.1 III